Imprimer
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470180-1G OR470180-5G
APOSOR470180-1GEA 275 EUR
APOSOR470180-1G APOSOR470180-5G
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Methyl 5-Bromo-2-hydroxy-3-propionylbenzoate
Formule: C₁₁H₁₁BrO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01411506
Numéro CAS: 91099-82-0