Imprimer
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470174-25G OR470174-5G
APOSOR470174-25GEA 997 EUR
APOSOR470174-25G APOSOR470174-5G
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Ethyl 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoate
Formule: C₁₂H₁₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16089521
Numéro CAS: 141289-99-8