Imprimer
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470158-1G OR470158-5G
APOSOR470158-1GEA 306 EUR
APOSOR470158-1G APOSOR470158-5G
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]benzamide
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
Poids moléculaire: 280.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071034
Numéro CAS: 1256633-35-8