Imprimer
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470139-5G OR470139-1G
APOSOR470139-5GEA 712 EUR
APOSOR470139-5G APOSOR470139-1G
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-Methyl-3-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
Poids moléculaire: 228.265 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071000
Numéro CAS: 1256633-15-4