Imprimer
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470134-25G OR470134-5G OR470134-10G
APOSOR470134-25GEA 1060 EUR
APOSOR470134-25G APOSOR470134-5G APOSOR470134-10G
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
1-(Methoxymethyl)-3-nitrobenzene
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18070994
Numéro CAS: 1515-84-0