Imprimer
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470131-5G OR470131-1G
APOSOR470131-5GEA 591 EUR
APOSOR470131-5G APOSOR470131-1G
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
4-(Boc-aminoethyloxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18070986
Numéro CAS: 919085-52-2