Imprimer
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470112-1G OR470112-250MG
APOSOR470112-1GEA 591 EUR
APOSOR470112-1G APOSOR470112-250MG
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
4-(Boc-amino)-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)piperidine
Formule: C₁₄H₂₁ClN₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607516
Numéro CAS: 596817-46-8