Imprimer
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470109-1G OR470109-5G
APOSOR470109-1GEA 0 EUR
APOSOR470109-1G APOSOR470109-5G
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
tert-Butyl (S)-4-(Cbz-amino)-5-methyl-3-oxohexanoate
Formule: C₁₉H₂₇NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495901
Numéro CAS: 191731-16-5