Imprimer
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470108-1G OR470108-5G
APOSOR470108-1GEA 306 EUR
APOSOR470108-1G APOSOR470108-5G
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
3-[2-(Dimethylamino)ethoxy]-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 220.268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09711359
Numéro CAS: 938239-74-8