1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇N₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16495877 Numéro CAS: 52090-67-2 |