Imprimer
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470069-1G OR470069-5G
APOSOR470069-1GEA 256 EUR
APOSOR470069-1G APOSOR470069-5G
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191619
Numéro CAS: 1197193-12-6