Imprimer
4-(Methylsulphonyl)-2-piperazinobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470067-5G OR470067-1G
APOSOR470067-5GEA 1180 EUR
APOSOR470067-5G APOSOR470067-1G
4-(Methylsulphonyl)-2-piperazinobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-2-piperazinobenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191615
Numéro CAS: 1197193-32-0