Imprimer
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR470052-1G OR470052-5G
APOSOR470052-1GEA 154 EUR
APOSOR470052-1G APOSOR470052-5G
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Point de fusion: 183…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061346
Numéro CAS: 19615-30-6
UN: 1759
ADR: 8,III