Imprimer
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470018-1G OR470018-5G
APOSOR470018-1GEA 154 EUR
APOSOR470018-1G APOSOR470018-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 207.269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00454125
Numéro CAS: 2138-33-2