cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₄N₂·2ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21364418 Numéro CAS: 1234805-59-4 |