Imprimer
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470009-25G OR470009-5G
APOSOR470009-25GEA 601 EUR
APOSOR470009-25G APOSOR470009-5G
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
2-Carbamoyl-6-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00088952
Numéro CAS: 65911-46-8