Imprimer
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, technical
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46772-1G OR46772-250MG
APOSOR46772-1GEA 464 EUR
APOSOR46772-1G APOSOR46772-250MG
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, technical
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one
Formule: C₇H₁₀O
Poids moléculaire: 110.154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24689027
Numéro CAS: 14845-46-6
UN: 1993
ADR: 3 III