2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇BrN₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32640237 Numéro CAS: 28493-03-0 |