Imprimer
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46764-1G OR46764-5G
APOSOR46764-1GEA 0 EUR
APOSOR46764-1G APOSOR46764-5G
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine 98%
6-Chloro-3-iodopyridin-2-amine
Formule: C₅H₄ClIN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13181515
Numéro CAS: 800402-06-6