6-Cyclopropyl-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈N₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19599987 Numéro CAS: 101045-94-7 |