Imprimer
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46746-1G OR46746-250MG
APOSOR46746-1GEA 201 EUR
APOSOR46746-1G APOSOR46746-250MG
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate 97%
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
Formule: C₇H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24387374
Numéro CAS: 1380089-33-7