Imprimer
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46691-100MG OR46691-250MG OR46691-500MG
APOSOR46691-100MGEA 236 EUR
APOSOR46691-100MG APOSOR46691-250MG APOSOR46691-500MG
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28976442
Numéro CAS: 87808-27-3