Imprimer
2-Formylbenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46684-1G OR46684-250MG OR46684-500MG OR46684-2.5G
APOSOR46684-1GEA 679 EUR
APOSOR46684-1G APOSOR46684-250MG APOSOR46684-500MG APOSOR46684-2.5G
2-Formylbenzoyl chloride
2-Formylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13173767
Numéro CAS: 117886-88-1