Imprimer
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46682-1G OR46682-250MG OR46682-500MG OR46682-2.5G
APOSOR46682-1GEA 497 EUR
APOSOR46682-1G APOSOR46682-250MG APOSOR46682-500MG APOSOR46682-2.5G
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₇ClO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025162
Numéro CAS: 49639-13-6