2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₂ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27950360 Numéro CAS: 39889-72-0 |