Imprimer
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46663-1G OR46663-50MG OR46663-250MG OR46663-500MG OR46663-5G
APOSOR46663-1GEA 1040 EUR
APOSOR46663-1G APOSOR46663-50MG APOSOR46663-250MG APOSOR46663-500MG APOSOR46663-5G
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833495
Numéro CAS: 142148-13-8