Imprimer
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46654-1G OR46654-50MG OR46654-250MG OR46654-500MG
APOSOR46654-1GEA 517 EUR
APOSOR46654-1G APOSOR46654-50MG APOSOR46654-250MG APOSOR46654-500MG
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801210
Numéro CAS: 100390-49-6