Imprimer
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46636-1G OR46636-100MG OR46636-250MG OR46636-500MG
APOSOR46636-1GEA 2350 EUR
APOSOR46636-1G APOSOR46636-100MG APOSOR46636-250MG APOSOR46636-500MG
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179604
Numéro CAS: 612487-62-4