3-Methylenecyclobutanamine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₉N·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26404481 Numéro CAS: 136137-55-8 |