2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BrClNO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18390303 Numéro CAS: 1261499-12-0 |