Imprimer
2-Bromo-6-isopropylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-2-isopropylphenol
OR46615-1G OR46615-250MG OR46615-5G
APOSOR46615-1GEA 719 EUR
APOSOR46615-1G APOSOR46615-250MG APOSOR46615-5G
2-Bromo-6-isopropylphenol
2-Bromo-6-isopropylphenol
Formule: C₉H₁₁BrO
Poids moléculaire: 215.087 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16997221
Numéro CAS: 129976-32-5