Imprimer
Pyridine-3-sulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Sulphamoylpyridine, 3-(Aminosulphonyl)pyridine
OR46603-1G OR46603-5G
APOSOR46603-1GEA 63.8 EUR
APOSOR46603-1G APOSOR46603-5G
Pyridine-3-sulphonamide 98%
Pyridine-3-sulphonamide
Formule: C₅H₆N₂O₂S
Point de fusion: 106…111 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08690712
Numéro CAS: 2922-45-4