Imprimer
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate hydrochloride, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylpropane-1,3-diamine hydrochloride, tert-Butyl (3-aminoprop-1-yl)methylcarbamate hydrochloride
OR46601-1G OR46601-5G
APOSOR46601-1GEA 85.7 EUR
APOSOR46601-1G APOSOR46601-5G
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride 97%
N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected hydrochloride
Formule: C₉H₂₀N₂O₂·ClH
Point de fusion: 138…146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04973126
Numéro CAS: 1188263-67-3