Imprimer
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR46553-1G OR46553-250MG OR46553-5G
APOSOR46553-1GEA 325 EUR
APOSOR46553-1G APOSOR46553-250MG APOSOR46553-5G
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040230
Numéro CAS: 139194-80-2
UN: 3261
ADR: 8,II