Imprimer
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-cyano-6-nitroaniline, 2-Amino-3-bromo-5-cyanonitrobenzene
OR46543-1G OR46543-5G OR46543-10G
APOSOR46543-1GEA 62.5 EUR
APOSOR46543-1G APOSOR46543-5G APOSOR46543-10G
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22383659
Numéro CAS: 1239720-33-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III