Imprimer
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46537-1G OR46537-250MG
APOSOR46537-1GEA 145 EUR
APOSOR46537-1G APOSOR46537-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Point de fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09745849
Numéro CAS: 188813-08-3