Imprimer
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Methoxycarbonyl)phenacyl bromide, Methyl 4-(2-bromoacetyl)benzoate, 2-Bromo-4'-(methoxycarbonyl)acetophenone
OR46535-1G OR46535-5G OR46535-250MG
APOSOR46535-1GEA 72.5 EUR
APOSOR46535-1G APOSOR46535-5G APOSOR46535-250MG
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08062347
Numéro CAS: 56893-25-5