Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Amino-2-chloro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 5-amino-2-chloropyridine-4-carboxylate
Formule:
C₇H₇ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11848213 Numéro CAS: 1073182-59-8 |