Methyl 5-bromo-3-chloropyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-3-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 5-bromo-3-chloropicolinate
Formule:
C₇H₅BrClNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14698107 Numéro CAS: 1214336-41-0 |