Imprimer
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR46261-1G OR46261-250MG
APOSOR46261-1GEA 575 EUR
APOSOR46261-1G APOSOR46261-250MG
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate, grade Technique
Methyl 1-[4-(chlorosulphonyl)phenyl]cyclobutanecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₃ClO₄S
Poids moléculaire: 288.747 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32219476
Numéro CAS: 2407349-26-0
UN: 3261
ADR: 8 III