Imprimer
2-Bromo-3-iodoaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR46249-1G OR46249-250MG
APOSOR46249-1GEA 579 EUR
APOSOR46249-1G APOSOR46249-250MG
2-Bromo-3-iodoaniline
2-Bromo-3-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Poids moléculaire: 297.919 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391614
Numéro CAS: 111721-76-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III