Imprimer
3-Bromo-5-iodoaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR46248-1G OR46248-250MG OR46248-5G
APOSOR46248-1GEA 400 EUR
APOSOR46248-1G APOSOR46248-250MG APOSOR46248-5G
3-Bromo-5-iodoaniline
3-Bromo-5-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Poids moléculaire: 297.919 g/mol
Point de fusion: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743665
Numéro CAS: 31948-87-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III