Imprimer
3-Chloro-5-iodoanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-5-iodophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-iodo-5-methoxybenzene
OR46237-1G OR46237-250MG
APOSOR46237-1GEA 343 EUR
APOSOR46237-1G APOSOR46237-250MG
3-Chloro-5-iodoanisole
3-Chloro-5-iodoanisole
Formule: C₇H₆ClIO
Poids moléculaire: 268.479 g/mol
Point d'ébullition: 87…89 °C (1.5 mm Hg)
Densité: 1.8961 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393318
Numéro CAS: 861800-86-4