3-(Chlorosulphonyl)azetidine, N-BOC protected
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
tert-Butyl 3-(chlorosulphonyl)azetidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(chlorosulphonyl)azetidine
Formule:
C₈H₁₄ClNO₄S Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD11040529 Numéro CAS: 1310732-18-3 UN: 1759 ADR: 8,III |