5-Bromo-2-iodophenol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄BrIO Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD16999931 Numéro CAS: 858855-11-5 |