Imprimer
5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-chloro-2-iodobenzene
OR46215-25G OR46215-5G OR46215-100G
APOSOR46215-25GEA 87 EUR
APOSOR46215-25G APOSOR46215-5G APOSOR46215-100G
5-Bromo-2-chloroiodobenzene 95+%
5-Bromo-2-chloroiodobenzene
Formule: C₆H₃BrClI
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07780669
Numéro CAS: 774608-49-0