1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2(1H)-one 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid, pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₈BNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11044683 Numéro CAS: 1002309-52-5 |