4-Iodo-2-methoxyphenol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Iodoguaiacol, 2-Hydroxy-5-iodoanisole
Formule:
C₇H₇IO₂ Point de fusion: 37…40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08061924 Numéro CAS: 203861-62-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |