Imprimer
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Carboxy-2-methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole, 2-Methyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
OR46085-1G OR46085-5G
APOSOR46085-1GEA 270 EUR
APOSOR46085-1G APOSOR46085-5G
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Methyl-1-phenyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218479
Numéro CAS: 92437-43-9