Imprimer
3-Amino-5-bromophenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-5-hydroxyaniline
OR46063-1G OR46063-250MG
APOSOR46063-1GEA 357 EUR
APOSOR46063-1G APOSOR46063-250MG
3-Amino-5-bromophenol 97%
3-Amino-5-bromophenol
Formule: C₆H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16999374
Numéro CAS: 100367-38-2